Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(-)-2-Hexanol

Synonyms: (R)-(-)-2-hexanol, (R)-(-)-Methyl butyl carbinol, (R)-(-)-Butyl methyl carbinol, (R)-(-)-2-Hydroxy hexane

036116-1G
FLUO036116-1GEA 0 EUR InStock
FLUO036116-1G
(R)-(-)-2-Hexanol
(R)-(-)-2-Hexanol


Formule: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Point d'ébullition: 136…137 °C (1013 hPa)
Densité: 0.8178 g/cm³ (18 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065954
Numéro CAS: 26549-24-6
ONU: 2282
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité