Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Boc-2-methylpiperazine

Synonyms: 2-Methylpiperazine, N1-BOC protected, tert-Butyl 2-methylpiperazine-1-carboxylate

037090-5G
FLUO037090-5GEA 0 EUR InStock
FLUO037090-5G
1-Boc-2-methylpiperazine
1-Boc-2-methylpiperazine


Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,2780 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179168
Numéro CAS: 120737-78-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité