Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-2-amino-5-oxazolecarboxylate

Synonyms: Methyl 2-aminooxazole-5-carboxylate

037252-1G
FLUO037252-1GEA 0 EUR InStock
FLUO037252-1G
Methyl-2-amino-5-oxazolecarboxylate
Methyl-2-amino-5-oxazolecarboxylate


Formule: C₅H₆N₂O₃
MW: 142,112 g/mol
Numéro MDL: MFCD09265526
Numéro CAS: 934236-40-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité