Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,6-Dibromo-1,3-benzodioxole

Synonyms: 5,6-Dibromobenzo[d][1,3]dioxole, 1,2-Dibromo-4,5-(methylenedioxy)benzene

038705-25G
FLUO038705-25GEA 0 EUR InStock
FLUO038705-25G
5,6-Dibromo-1,3-benzodioxole
5,6-Dibromo-1,3-benzodioxole


Formule: C₇H₄Br₂O₂
MW: 279,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD00094476
Numéro CAS: 5279-32-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité