Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Synonyms: Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium, Bis(tri-t-butylphosphine)palladium(0)
046133-1G
FLUO046133-1GEA 0 EUR InStock
FLUO046133-1G
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Formule: C₂₄H₅₄P₂Pd
MW: 511,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094580
Numéro CAS: 53199-31-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité