Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene

Danger

046365-5G
FLUO046365-5GEA 0 EUR InStock
FLUO046365-5G
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene


Formule: C₁₆H₃₄OSn
MW: 361,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD07787391
Numéro CAS: 64724-29-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité