Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,2-Triméthoxyéthane

Synonyms: Methoxyacetaldehyde dimethyl Acetal

152900-25ML
FLUO152900-25MLEA 0 EUR InStock
FLUO152900-25ML
1,1,2-Triméthoxyéthane
1,1,2-Triméthoxyéthane


Formule: C₅H₁₂O₃
MW: 120,1470 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008486
Numéro CAS: 24332-20-5
EINECS: 246-175-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité