Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(4-Chlorophenyl)-4'-iodoacetophenone


203781-1G
FLUO203781-1GEA 0 EUR InStock
FLUO203781-1G
2-(4-Chlorophenyl)-4'-iodoacetophenone
2-(4-Chlorophenyl)-4'-iodoacetophenone


Formule: C₁₄H₁₀ClIO
MW: 356,5861 g/mol
Numéro MDL: MFCD02260710
Numéro CAS: 898784-08-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité