4,4-Diméthylpipéridine
F033146-1G
FLUOF033146-1GEA 0 EUR InStock
FLUOF033146-1G
4,4-Diméthylpipéridine
4,4-Diméthylpipéridine
Formule: C₇H₁₅N
MW: 113,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD04037433
Numéro CAS: 4045-30-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité