Hématoxyline solution Gill II, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
Synonyms: DcH-48, Natural Black I, Hydroxybrasilin
M-Clarity™ quality level = MQ500 (more info.)
GHS2128-4L
GHS2128-4LEA 295 EUR InStock
GHS2128-4L
Hématoxyline solution Gill II, Sigma-Aldrich®
Haematoxylin staining solutions
Gill formulation No. 2 may be used for cytology and/or histology as a progressive or regressive stain depending on length of staining time.
  • 4 g/L certified hematoxylin
Formule: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302,28 g/mol
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00078111
Numéro CAS: 517-28-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Turbidity) Clear
Appearance(Colour)
Reddish-Purple
Conforms
Appearance (Form) Solution
Essentially free of precipitate
Performance Conforms
Using Sigma-Aldrich Procedure No. GHS, Nuclei and compontents stain blue to black, Chromatin clearly visible
Expiration Date Period 24 months
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité