Hématoxyline solution Gill III, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: DcH-48, Natural Black I, Hydroxybrasilin
M-Clarity™ quality level = MQ500 (more info.)
GHS3128-4L
GHS3128-4LEA 342 EUR InStock
GHS3128-4L
Hématoxyline solution Gill III, Sigma-Aldrich®
Haematoxylin staining solutions
Gill formulation No. 3 can be used for cytology and/or histology as a progressive or regressive stain depending on length of staining time.
  • Used with hematoxylin and eosin staining
  • Contains 6 g/l certified hematoxylin
For in vitro diagnostic use.
Formule: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078111
Numéro CAS: 517-28-2
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité