Pipettes monocanal, électroniques, Pipetman® Ultra
Fournisseur: GILSON
F21021 F21023 F21025 F21028
GLSNF21021EA 0 EUR InStock
GLSNF21021 GLSNF21023 GLSNF21025 GLSNF21028
Pipettes monocanal, électroniques, Pipetman® Ultra
Pipettes Pipetteurs
This robust and precise instrument features an electronic display and an ergonomic design that makes it easy to grip.
  • Molette et bouton-poussoir à codage couleur
  • Éjecteur de pointes à mouvement naturel à trois positions : nécessite moins de force pour éjecter les pointes, réduisant ainsi la fatigue
  • Réglage du volume facile : soit d'une main en utilisant la molette (même en cas de port des gants), soit avec les deux mains en utilisant le bouton-poussoir
  • Support pour pointes, comprend deux parties pour une maintenance et un nettoyage faciles
  • L'éjecteur de pointe amovible permet d'accéder aisément aux pièces réparables par l'utilisateur
The pipette is ideal for demanding tasks in clinical, research or control laboratories.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité