MOBCAP COLOR: GREEN SIZE: 52CM DESCRIPTION: DETECTABLE WITH DOUBLE LATEXFREE ELASTIC BAND MATERIAL: POLYPROPYLENE THICKNESS: 12-14 G/M² PACKAGING: 100 PCS/DOUBLE POLYBAG, 1000 PCS/CARTON 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: VWR Collection
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
MOBCAP COLOR: GREEN SIZE: 52CM DESCRIPTION: DETECTABLE WITH DOUBLE LATEXFREE ELASTIC BAND MATERIAL: POLYPROPYLENE THICKNESS: 12-14 G/M² PACKAGING: 100 PCS/DOUBLE POLYBAG, 1000 PCS/CARTON 1 * 1.000 Pce GUNA140014 1 * 1.000 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou