4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Nitro-3-pyrazolecarboxylic acid, 4-Nitropyrazole-3-carboxylic acid
H26224.09
H26224.09EA 140 EUR InStock
H26224.09
4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 5334-40-7 Molecular Formula: C4H3N3O4 Formula Weight: 157.08 Melting Point: ca 195° dec. MDL No.: MFCD00090899
Formule: C₄H₃N₃O₄
MW: 157,085 g/mol
Point de fusion: ∼ 195 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00090899
Numéro CAS: 5334-40-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité