3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: T-1105
H28250.06
H28250.06EA 149 EUR InStock
H28250.06
3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide 98%
3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide
Purity: 98% CAS No.: 55321-99-8 Molecular Formula: C5H5N3O2 Formula Weight: 139.12 Melting Point: ca 270° dec. MDL No.: MFCD00233977
Formule: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,114 g/mol
Point de fusion: ∼ 270 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233977
Numéro CAS: 55321-99-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité