2-Chloro-5-fluorophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H28567.06
H28567.06EA 55.7 EUR InStock
H28567.06
2-Chloro-5-fluorophénol ≥98%
2-Chloro-5-fluorophénol
Purity: 98%
CAS No.: 3827-49-4
Molecular Formula: C6H4ClFO
Formula Weight: 146.55
Refractive Index: 1.5250
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 183-185°
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00042524
Formule: C₆H₄ClFO
MW: 146,55 g/mol
Point d'ébullition: 183…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042524
Numéro CAS: 3827-49-4
ONU: 3265
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité