2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H31538.03
H31538.03EA 168 EUR InStock
H31538.03
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde ≥97%
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 676500-39-3 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Melting Point: 140-144° MDL No.: MFCD08235194
Formule: C₇H₄F₂O₂
Point de fusion: 140…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235194
Numéro CAS: 676500-39-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité