2,3-Dibromoisonicotinic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Dibromopyridine-4-carboxylic acid
H31708.03
H31708.03EA 146 EUR InStock
H31708.03
2,3-Dibromoisonicotinic acid ≥97%
2,3-Dibromoisonicotinic acid
Purity: 97% CAS No.: 1020056-98-7 Molecular Formula: C6H3Br2NO2 Formula Weight: 280.90 MDL No.: MFCD09997708
Formule: C₆H₃Br₂NO₂
MW: 280,90 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09997708
Numéro CAS: 1020056-98-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité