4-Bromo-2-(trifluorométhoxy)phénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H31726.06
H31726.06EA 187 EUR InStock
H31726.06
4-Bromo-2-(trifluorométhoxy)phénol ≥98%
4-Bromo-2-(trifluorométhoxy)phénol
Purity: 98% CAS No.: 690264-39-2 Molecular Formula: C7H4BrF3O2 Formula Weight: 257.01 Melting Point: 51-55° MDL No.: MFCD09037798
Formule: C₇H₄BrF₃O₂
Point de fusion: 51…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037798
Numéro CAS: 690264-39-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité