2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid ethylester hydrochloride 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropionate hydrochloride, Ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropanoate hydrochloride
H33319.03
H33319.03EA 118 EUR InStock
H33319.03
2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid ethylester hydrochloride 96%
2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid ethylester hydrochloride
Purity: 96% CAS No.: 193140-71-5 Molecular Formula: C5H8F3NO2.HCl Formula Weight: 207.58 Melting Point: ca 149°dec. MDL No.: MFCD14525479
Formule: C₅H₉ClF₃NO₂
MW: 207,58 g/mol
Point de fusion: ∼ 149 °C. (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14525479
Numéro CAS: 193140-71-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité