3-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)propionic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)propanoic acid
H33961.06
H33961.06EA 135 EUR InStock
H33961.06
3-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 82547-30-6 Molecular Formula: C10H11BrO3 Formula Weight: 259.10 Melting Point: 114-116° MDL No.: MFCD09258907
Formule: C₁₀H₁₁BrO₃
MW: 259,10 g/mol
Point de fusion: 114…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258907
Numéro CAS: 82547-30-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité