5-(1-Piperidinylmethyl)thiophene-2-boronic acid pinacol ester
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-{[5-(Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophen-2-yl]methyl}piperidine
H51117.06
H51117.06EA 155 EUR InStock
H51117.06
5-(1-Piperidinylmethyl)thiophene-2-boronic acid pinacol ester
5-(1-Piperidinylmethyl)thiophene-2-boronic acid pinacol ester
CAS No.: 1218790-44-3 Molecular Formula: C16H26BNO2S Formula Weight: 307.26 MDL No.: MFCD11113036
Formule: C₁₆H₂₆BNO₂S
MW: 307,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11113036
Numéro CAS: 1218790-44-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité