4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Diphenylamino)benzeneboronic acid, 4-(Diphenylamino)phenylboronic acid
H52902.MD
H52902.MDEA 69.1 EUR InStock
H52902.MD
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid 98%
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 201802-67-7 Molecular Formula: C18H16BNO2 Formula Weight: 289.14 Melting Point: 110-115° MDL No.: MFCD06798117
Formule: C₁₈H₁₆BNO₂
MW: 289,14 g/mol
Point de fusion: 110…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798117
Numéro CAS: 201802-67-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité