1-Chloro-2-octyne ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53452.06
H53452.06EA 65.2 EUR InStock
H53452.06
1-Chloro-2-octyne ≥98%
1-Chloro-2-octyne
Purity: 98% CAS No.: 51575-83-8 Molecular Formula: C8H13Cl Formula Weight: 144.64 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.46 Boiling Point: 81°/15mm MDL No.: MFCD00274223
Formule: C₈H₁₃Cl
MW: 144,64 g/mol
Point d'ébullition: 81 °C (15 mmHg)
Densité: 0.931
Point d'éclair: 68 °C (154 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274223
Numéro CAS: 51575-83-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité