4-Bromo-N-(4-methoxybenzyl)aniline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H55757.03
H55757.03EA 380 EUR InStock
H55757.03
4-Bromo-N-(4-methoxybenzyl)aniline 97%
4-Bromo-N-(4-methoxybenzyl)aniline
Purity: 97% CAS No.: 175357-73-0 Molecular Formula: C14H14NOBr Formula Weight: 292.18 MDL No.: MFCD00017822
Formule: C₁₄H₁₄NOBr
MW: 292,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017822
Numéro CAS: 175357-73-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité