Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Azetidine ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

H56351.03 H56351.06
H56351.03EA 158 EUR InStock
H56351.03 H56351.06
Azetidine ≥98%
Azetidine


Formule: C₃H₇N
MW: 57,1 g/mol
Point d'ébullition: 61…62 °C
Densité: 0.847
Point d'éclair: –21 °C (–6 °F)
Numéro MDL: MFCD00005165
Numéro CAS: 503-29-7
EINECS: 207-963-8
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité