Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oxetan-3-yl 4-methylbenzenesulphonate 96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: p-Toluenesulphonic acid 3-Oxetanyl ester, 3-Oxetanyl p-Toluenesulphonate, 3-Oxetanyl Tosylate

H57569.06
H57569.06EA 534 EUR InStock
H57569.06
Oxetan-3-yl 4-methylbenzenesulphonate 96%
Oxetan-3-yl 4-methylbenzenesulphonate
Purity: 96% CAS No.: 26272-83-3 Molecular Formula: C10H12O4S Formula Weight: 228.27 Flash Point: 179°(354°F) Boiling Point: 372° MDL No.: MFCD08544401


Formule: C₁₀H₁₂O₄S
MW: 228,27 g/mol
Point d'ébullition: 372 °C
Densité: 1.34
Point d'éclair: 179 °C (354 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08544401
Numéro CAS: 26272-83-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité