3-(Boc-aminomethyl)pyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: tert-butyl (pyridin-3-ylmethyl)carbamate
H58183.06
H58183.06EA 81.5 EUR InStock
H58183.06
3-(Boc-aminomethyl)pyridine 97%
3-(Boc-aminomethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 102297-41-6 Molecular Formula: C11H16N2O2 Formula Weight: 208.26 Flash Point: 22°(72°F) Refractive Index: 1.5080 Boiling Point: 130° UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD06411296
Formule: C₁₁H₁₆N₂O₂
MW: 208,261 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C
Point d'éclair: 22 °C (72 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06411296
Numéro CAS: 102297-41-6
ADR: 3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité