4H-Thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: DAO-IN-2
H58200.03
H58200.03EA 196 EUR InStock
H58200.03
4H-Thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid 97%
4H-Thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 39793-31-2 Molecular Formula: C7H5NO2S Formula Weight: 167.19 Melting Point: 180° MDL No.: MFCD07368542
Formule: C₇H₅NO₂S
MW: 167,19 g/mol
Point de fusion: 180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368542
Numéro CAS: 39793-31-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité