Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Pyridylzinc bromide solution 0.5 M dans le THF

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.

H58544.AD
H58544.ADEA 218 EUR InStock
H58544.AD
2-Pyridylzinc bromide solution 0.5 M dans le THF
2-Pyridylzinc bromide
It is used in the preparation of P,N ligands for asymmetric Ir-catalyzed reactions.

Handle under dry protective gas. Air sensitive. Store away from strong bases and oxidizing agents, heat, acids and water.


Formule: C₅H₄BrNZn
MW: 223,378 g/mol
Densité: 0.974
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00671985
Numéro CAS: 218777-23-2
ONU: 3399
ADR: 4.3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité