Acide (±)-2-hydroxyisovalérique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, 2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
H60872.03
H60872.03EA 86.2 EUR InStock
H60872.03
Acide (±)-2-hydroxyisovalérique ≥98%
Acide (±)-2-hydroxyisovalérique
Formule: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Point de fusion: 82…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004242
Numéro CAS: 4026-18-0
EINECS: 223-697-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité