5-Bromopyrimidine-2-carbonitrile 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-cyanopyrimidine, 5-bromo-pyrimidine-2-carbonitile
H61363.06
H61363.06EA 203 EUR InStock
H61363.06
5-Bromopyrimidine-2-carbonitrile 95%
5-Bromopyrimidine-2-carbonitrile
Purity: 95% CAS No.: 38275-57-9 Molecular Formula: C5H2BrN3 Formula Weight: 183.99 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White to yellow Beilstein Reference: 775324 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD02940446
Formule: C₅H₂BrN₃
MW: 183,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD02940446
Numéro CAS: 38275-57-9
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité