(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-5-fluorophenylacetic acid
H62005.06
H62005.06EA 440 EUR InStock
H62005.06
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid 96%
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid
Purity: 96% CAS No.: 739336-26-6 Molecular Formula: C8H6BrFO2 Formula Weight: 233.03 Physical Form: Solid Melting Point: 113-114° MDL No.: MFCD03094440
Formule: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,03 g/mol
Point de fusion: 113…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094440
Numéro CAS: 739336-26-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité