4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-3-fluoro--acetophenone
H62040.06
H62040.06EA 481 EUR InStock
H62040.06
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone 96%
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Purity: 96% CAS No.: 304445-49-6 Molecular Formula: C8H6BrFO Formula Weight: 217.04 Physical Form: Solid
Formule: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466241
Numéro CAS: 304445-49-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité