Fmoc-Pro-OPfp 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-Fmoc-L-proline pentafluorophenyl ester
H63457.06
H63457.06EA 126 EUR InStock
H63457.06
Fmoc-Pro-OPfp 98%
Fmoc-Pro-OPfp
Purity: 98% CAS No.: 86060-90-4 Molecular Formula: C26H18F5NO4 Formula Weight: 503.42 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Melting Point: 127-129° Beilstein Reference: 4731096 MDL No.: MFCD00065672
Formule: C₂₆H₁₈F₅NO₄
MW: 503,425 g/mol
Point de fusion: 127…129 °C
Numéro MDL: MFCD00065672
Numéro CAS: 86060-90-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité