Acide 2,3-dichloroisonicotinique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
H63733.06
H63733.06EA 120 EUR InStock
H63733.06
Acide 2,3-dichloroisonicotinique ≥97%
Acide 2,3-dichloroisonicotinique
Purity: 97% CAS No.: 184416-84-0 Molecular Formula: C6H3Cl2NO2 Formula Weight: 192.00 Physical Form: Solid Melting Point: 203-207° MDL No.: MFCD01861977
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Point de fusion: 203…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861977
Numéro CAS: 184416-84-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité