Methyl-6-(hydroxymethyl)picolinate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 6-(hydroxymethyl)picolinate, Methyl 6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate
H63793.03
H63793.03EA 91.6 EUR InStock
H63793.03
Methyl-6-(hydroxymethyl)picolinate 95%
Methyl-6-(hydroxymethyl)picolinate
Purity: 95% CAS No.: 39977-44-1 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Physical Form: Solid Appearance: White MDL No.: MFCD03840850
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840850
Numéro CAS: 39977-44-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité