L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Portable water sampler, AS950
Fournisseur: Hach
ASPCXXXC161XX ASPCXXXL111XX ASPCXXXS141XX ASPCXXXC121XX ASPCXXXS171XX
HACHASPCXXXC161XXEA 3270 EUR InStock
HACHASPCXXXC161XX HACHASPCXXXL111XX HACHASPCXXXS141XX HACHASPCXXXC121XX HACHASPCXXXS171XX
Portable water sampler, AS950
Échantillonneurs Échantillonneurs d'eau
These lightweight samplers with low power requirements (12 VDC) have been designed for easy mobility.
  • Entretien aisé, mesures fiables et fonctionnement intuitif
  • Dessiccant et tube de pompe facilement accessibles sans outils
  • Échantillonnage simple avec un grand écran couleur pour une programmation intuitive, une seule image, des capacités de chargement et de téléchargement USB
  • Possibilité de copier des programmes pour économiser du temps et l'état d'affichage élimine l'incertitude
  • Alarmes configurables et diagnostics enregistrés pour les mesures
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité