Diaphragm pumps, Vacuum
Fournisseur: Thermo Scientific
50028362 50028364 50040078
HERA50028362EA 9040 EUR InStock
HERA50028362 HERA50028364 HERA50040078
Diaphragm pumps, Vacuum
Pompe Pompes à vide à membrane
Vacucenter™ is a vacuum pump cabinet fully equipped with a central power supply, a single main switch for both vacuum oven and pump including a timer for tracking oil changes for the rotary vane pump.
The vacuum oven can be placed on top of the cabinet.
Information de livraison: Pumps are supplied complete with all necessary tubing and fittings to connect to the vacuum oven.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité