SPME Arrow, DVB/PDMS (divinylbenzene, polydimethylsiloxane), 1.50 mm, 120 um, violet, 3/pk. Specifications:- Color Code: Violet. Fib er/Arrow Phase: PDMS/DVB (PDMS/Divinylbenzene). Outer Diameter (OD): 1.5 mm. Phase Thickness: 120 um. SPME Applicatio 1 * 3 Pce
Fournisseur: Agilent
SPME Arrow, DVB/PDMS (divinylbenzene, polydimethylsiloxane), 1.50 mm, 120 um, violet, 3/pk. Specifications:- Color Code: Violet. Fib er/Arrow Phase: PDMS/DVB (PDMS/Divinylbenzene). Outer Diameter (OD): 1.5 mm. Phase Thickness: 120 um. SPME Applicatio 1 * 3 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
SPME Arrow, DVB/PDMS (divinylbenzene, polydimethylsiloxane), 1.50 mm, 120 um, violet, 3/pk. Specifications:- Color Code: Violet. Fib er/Arrow Phase: PDMS/DVB (PDMS/Divinylbenzene). Outer Diameter (OD): 1.5 mm. Phase Thickness: 120 um. SPME Applicatio 1 * 3 Pce HEWL5191-5865 1 * 3 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou