Specifications:- Fiber/Arrow Phase: Multiple Phases. Needle Gauge: 23. SPME Format: Fiber. SPME Type: Autosampler. 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Fiber/Arrow Phase: Multiple Phases. Needle Gauge: 23. SPME Format: Fiber. SPME Type: Autosampler. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Fiber/Arrow Phase: Multiple Phases. Needle Gauge: 23. SPME Format: Fiber. SPME Type: Autosampler. 1 * 1 Pce HEWL5610-5878 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou