Specifications:- Needle Length: 65 mm. Needle Point Style: Side Hole. Needle Type: Fixed. Syringe Needle Gauge: 23. Technique: Heads pace. Volume: 2.5 mL. 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Needle Length: 65 mm. Needle Point Style: Side Hole. Needle Type: Fixed. Syringe Needle Gauge: 23. Technique: Heads pace. Volume: 2.5 mL. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Needle Length: 65 mm. Needle Point Style: Side Hole. Needle Type: Fixed. Syringe Needle Gauge: 23. Technique: Heads pace. Volume: 2.5 mL. 1 * 1 Pce HEWL8010-1338 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou