Avantor® Hichrom, ValvTool
Fournisseur: Avantor
HI-199EA 74 EUR InStock
HI-199
Avantor® Hichrom, ValvTool
Clés à molette
This Valvtool is a uniquely designed slotted wrench which provides easy access to many hard-to-reach areas.
It enables fittings, sample loops and most other ¼" stainless steel and PEEK HPLC fittings to be more easily tightened or loosened.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité