HEPES Buffer Solution 1 M, HyClone™
Fournisseur: HyClone products (Cytiva)
SH30237.01
HYCLSH30237.01EA 24 EUR InStock
HYCLSH30237.01
HEPES Buffer Solution 1 M, HyClone™
Tampons Tampons de culture de tissus
Maintain physiological pH in cell culture, despite changes in carbon dioxide concentration (produced by cellular respiration) with Cytiva HyClone HEPES solution.
  • 0,1 µm sterile filtered
  • pH: 7,2 - 7,5
  • Storage: 2 to 8° C
Certifications: Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc04763bdb604a22b88a12360e93b1d1b17277e0&vid=a6e236e4cd25af39631a515bbad5e3397cbd64bf&prid=web&clid=SAPDAM
Collapse All
Désignation Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
HyClone HEPES 1M Solution Flacon Verre 100 ml HYCLSH30237.01
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité