Victoria blue B, poudre marron foncé C.I. 44045
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
Synonyms: Basic blue 26, N-(4-((4-(Dimethylamino)phenyl)(4-(phenylamino)naphthalen-1-yl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-methylmethanaminium chloride
0215829125
ICNA0215829125EA 41.3 EUR InStock
ICNA0215829125
Victoria blue B, poudre marron foncé C.I. 44045
Victoria blue B
Victoria Blue B is used as a nuclear stain in cytology/histochemical applications. Victoria Blue B may be used in the quantitative determination of phospholipids.
Victoria Blue B is used as a nuclear stain in cytology/histochemical applications. Victoria Blue B may be used in the quantitative determination of phospholipids.
More soluble in the lower aliphatic alcohols; slightly soluble in water.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₃₃H₃₂ClN₃
MW: 506,803 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011878
Numéro CAS: 2580-56-5
EINECS: 219-943-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
UV/Vis: λmax (ethanol) Report Resut
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité