Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Goat Antibody

Fournisseur: MP Biomedicals
0856984
ICNA0856984EA 174 EUR InStock
ICNA0856984
Anti-IgG Goat Antibody
Anticorps
Product is goat affinity purified antibody to hamster IgG (whole molecule) and buffer salts.The total protein is measured by absorbance (A280nm). Antibody titer is standardized by equivalence-point precipitation. Each affinity purified antibody is tested for purity at 10 mg/mL using immunoelectrophoresis. The product is goat IgG; no trace of albumin is detected.

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Hamster

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité