L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
UTTD Control Pharma Solution Homogenising System
Fournisseur: IKA
10013297
IKAA10013297EA 1692 EUR InStock
IKAA10013297
UTTD Control Pharma Solution Homogenising System
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de paillasse
Many standardised test procedures in the pharmaceutical industry, such as the pharmacopoeia tests described in official compendia (United States Pharmacopeia (USP 905), European Pharmacopoeia (PhEur 2.9.40), etc.), require the crushing and dissolution of tablets as a first step before further analysis. The challenges in sample preparation include the avoidance of cross-contamination between sample batches, time-consuming cleaning and the often small sample quantities.
  • Crushing and dissolving of tablets for subsequent analysis
The package includes theMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité