Vortex mixer, VORTEX 2
Fournisseur: IKA
25000258
IKAA25000258EA 302 EUR InStock
IKAA25000258
Vortex mixer, VORTEX 2
Agitateurs Agitateurs Vortex
Vortex shaker with sturdy metal die cast housing. Suitable for continuous operation (low heat due to ventilation of motor).
  • Stable operation at high speeds due to silicon feet
  • Infinitely adjustable speed range
  • Temperature range 5 to 40 °C
  • Various applications are possible because of 3 interchangeable attachments and 7 inserts
  • Touch function
Certifications: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Informations de commande: Supplied without accessories. A range of attachments is available, these must be ordered separately.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité