Colony Counter, Scan 50
Fournisseur: INTERSCIENCE
435050
INSC435050EA 1020 EUR InStock
INSC435050
Colony Counter, Scan 50
Compteurs de colonies
Scan 50 is a manual colony counter with improved ergonomics that help prevent musculoskeletal disorders.
  • Touch surface with adjustable sensitivity
  • Contrasting colony lighting: Dark field 2
  • Easy to clean and disinfect
  • Compatible with all types of media
  • Ergonomics redesigned
  • Nine different sounds and headphones jack to work without disturbing colleagues
  • Light signal for each counted colony
  • Optimal working posture, inclined reading surface with magnifying lens (optional), hand rest
  • Ambidextrous- duplicated count buttons on both side
It offers contrastingMore Product Information
Collapse All
Désignation Modèle Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Colony counter Scan 50 1 INSC435050
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité