High technology colony counter, Scan® 500
Fournisseur: INTERSCIENCE
436000
INSC436000EA 0 EUR InStock
INSC436000
High technology colony counter, Scan® 500
Compteurs de colonies
High technology colony counter with software that can be linked to a PC via a FireWire connection.
  • Minimum size of colonies is 0,1 mm
  • Detects up to seven colours on the same Petri dish
  • Measurement of the inhibition zone
Can count colonies on a Petri dish in less than one second for a fast, accurate, and traceable reading of the result.
Collapse All
Désignation Modèle Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Automatic colony counter 500 1 INSC436000
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité